Få mere at vide
Aminoguanidinnitrat, TRC
Artikelnummer. 30313187
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30313187 1 g
1 options
Artikelnummer. 30313187 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6097201G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Aminoguanidinium nitrate
CAS 10308-82-4
Molekylær formel C H7 N4 . N O3
Mængde 1 g
Synonym Hydrazinecarboximidamide Mononitrate, Aminoguanidine Mononitrate, Aminoguanidine Nitrate, Aminoguanidinium Nitrate, N-Aminoguanidine Nitrate, NSC 206198
InChI formel InChI=1S/CH6N4.NO3/c2-1(3)5-4;2-1(3)4/h4H2,(H4,2,3,5);/q;-1/p+1
SMIL NNC(=[NH2+])N.[O-][N+](=O)[O-]
IUPAC navn [amino(hydrazinyl)methyliden] azanium; nitrat
Molekylvægt (g/mol) 137.1
Formel vægt 137.0549