Få mere at vide
Aminoguanidinnitrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Aminoguanidinium nitrate |
| CAS | 10308-82-4 |
| Molekylær formel | C H7 N4 . N O3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Hydrazinecarboximidamide Mononitrate, Aminoguanidine Mononitrate, Aminoguanidine Nitrate, Aminoguanidinium Nitrate, N-Aminoguanidine Nitrate, NSC 206198 |
| InChI formel | InChI=1S/CH6N4.NO3/c2-1(3)5-4;2-1(3)4/h4H2,(H4,2,3,5);/q;-1/p+1 |
| SMIL | NNC(=[NH2+])N.[O-][N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | [amino(hydrazinyl)methyliden] azanium; nitrat |
| Molekylvægt (g/mol) | 137.1 |
| Formel vægt | 137.0549 |