Få mere at vide
Aminoguanidinnitrat, 98%, ca. 10% vand
Artikelnummer. 11342537
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11342537 100 g 100g
11332537 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11632.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 10308-82-4 | CH7N5O3 | 137,10 g/mol
Aminoguanidinnitrat bruges som et farmaceutisk råmateriale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Aminoguanidinnitrat anvendes som et farmaceutisk råmateriale.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Uforeneligt med reduktionsmidler, stærke oxidationsmidler, organiske materialer og metalpulvere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10308-82-4
Molekylær formel CH7N5O3
Molekylvægt (g/mol) 137.10
MDL nummer MFCD00013174
InChI nøgle PMGFHEJUUBDCLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminoguanidine nitrate, aminoguanidine, nitrate, hydrazinecarboximidamide, mononitrate, monoaminoguanidium nitrate, aminoguanidine, mononitrate, hydrazinecarboximidamide nitrate, hydrazinecarboximidamide, nitrate 1:1, 1-aminoguanidine; nitric acid, aminoguanidine; nitric acid
PubChem CID 165859
IUPAC navn 2-aminoguanidin; salpetersyre
SMIL O[N+]([O-])=O.NN=C(N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aminoguanidine nitrate
Smeltepunkt 138 °C til 142 °C
Assay Procent Noter forts. ≈10% vand
Mængde 100 g
FN nummer UN1479
Beilstein 3916056
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 137.1
Procent renhed 98%