Få mere at vide
Aminoguanidinhydrogencarbonat, 98+%
Artikelnummer. 11490578
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490578 2500 g 2500g
11470578 100 g 100g
11480578 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490578 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24696.0E
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2582-30-1 | C2H8N4O3 | 136,111 g/mol
Aminoguanidinbicarbonat er en hæmmer af NOS (nitrogenoxidsyntase). Aminoguanidinbicarbonat bruges til at studere effekten af tilsætning af polyaminer til rotteembryocellekulturer inficeret med adenovirus type 5.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Aminoguanidin bicarbonat er en hæmmer af NOS (nitrogenoxidsyntase). Aminoguanidinbicarbonat bruges til at studere effekten af tilsætning af polyaminer til rotteembryocellekulturer inficeret med adenovirus type 5.
Opløselighed Opløseligt i vand (3,3 mg/ml
ved 30 C) og vand (°2,7 mg/ml ved 20 C).°
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2582-30-1
Molekylær formel C2H8N4O3
Molekylvægt (g/mol) 136.111
MDL nummer MFCD00012949
InChI nøgle OTXHZHQQWQTQMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminoguanidine bicarbonate, aminoguanidine hydrogen carbonate, aminoguanidinium bicarbonate, aminoguanidine hydrocarbonate, aminoguanidine carbonate 1:1, aminoguanidium hydrogen carbonate, n1-aminoguanidine carbonate 1:1, aminoguanidine hydrogencarbonate, aminoguanidinebicarbonate, hydrazinecarboximidamide carbonate
PubChem CID 164944
IUPAC navn 2-aminoguanidin; kulsyre
SMIL C(=NN)(N)N.C(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aminoguanidine hydrogen carbonate
Smeltepunkt ∼170 °C (dekomponering)
Tæthed 1.6
Mængde 2500 g
FN nummer UN3077
Beilstein 3569869
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (3,3 mg/ml ved 30 °C) og vand (2,7 mg/ml ved 20 °C).
Formel vægt 136.11
Procent renhed ≥98%