Få mere at vide
Aminoguanidinhydrogencarbonat, 98+%
Beskrivelse
Aminoguanidinbicarbonat er en hæmmer af NOS (nitrogenoxidsyntase). Aminoguanidinbicarbonat bruges til at studere effekten af tilsætning af polyaminer til rotteembryocellekulturer inficeret med adenovirus type 5.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Aminoguanidin bicarbonat er en hæmmer af NOS (nitrogenoxidsyntase). Aminoguanidinbicarbonat bruges til at studere effekten af tilsætning af polyaminer til rotteembryocellekulturer inficeret med adenovirus type 5.
Opløselighed Opløseligt i vand (3,3 mg/ml
ved 30 C) og vand (°2,7 mg/ml ved 20 C).°
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aminoguanidine hydrogen carbonate |
| Smeltepunkt | ∼170°C (decomposition) |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Beilstein | 3569869 |
| Formel vægt | 136.11 |
| Procent renhed | ≥98% |