Få mere at vide
Aminoguanidinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 17904835
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17904835 5 g
17992885 1 g
17984155 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17904835 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6098635G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1937-19-5
Molekylær formel CH6N4 . HCl
Molekylvægt (g/mol) 110.55
Synonym Amino-guanidine Monohydrochloride (8CI), Hydrazinecarboximidamide, Monohydrochloride (9CI), Aminoguanidine Monohydrochloride, Aminoguanidinium Chloride, GER 11, Pimagedine Hydrochloride
IUPAC navn 2-aminoguanidin; hydrochlorid
SMIL Cl.NNC(=N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aminoguanidine Hydrochloride
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/CH6N4.ClH/c2-1(3)5-4;/h4H2,(H4,2,3,5);1H