Få mere at vide
Aminoguanidinhydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 10354362 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10354362 25 g Glasflaske 25g
10140812 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10354362 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 368910250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    482.10 DKK
    433.65 DKK / 25g
    Spare 48.45 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1937-19-5 | CH6N4·HCl | 110,55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1937-19-5
Molekylær formel CH6N4·HCl
Molekylvægt (g/mol) 110.55
MDL nummer MFCD00039074
InChI nøgle UBDZFAGVPPMTIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminoguanidine hydrochloride, pimagedine hcl, guanylhydrazine hydrochloride, hydrazinecarboximidamide hydrochloride, aminoguanidinehydrochloride, aminoguanidine hcl, pimagedine hydrochloride, aminoguanidine monohydrochloride, hydrazinecarboximidamide, hydrochloride
PubChem CID 2734687
IUPAC navn 2-aminoguanidin;hydrochlorid
SMIL C(=NN)(N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aminoguanidine hydrochloride
Navn note 98%
Smeltepunkt >160,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NNHC(=NH)NH2·HCl
Mængde 25 g
Beilstein 03, IV, 236
Merck Index 15, 438
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Formel vægt 110.55
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aminoguanidine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.