Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aminoguanidine hydrochloride |
| Navn note | 98% |
| Smeltepunkt | >160.0°C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | H2NNHC(=NH)NH2·HCl |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 03, IV, 236 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Aminoguanidine hydrochloride
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.