Få mere at vide
Aminoguanidinbicarbonat, 98,5 %
Artikelnummer. 10316840 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10316840 250 g Plastflaske 250g
10512931 1 kg Plastflaske 1kg
11965651 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10316840 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 149062500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2582-30-1 | CH6N4·H2CO3 | 136,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2582-30-1
Molekylær formel CH6N4·H2CO3
Molekylvægt (g/mol) 136.11
InChI nøgle OTXHZHQQWQTQMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminoguanidine bicarbonate, aminoguanidine hydrogen carbonate, aminoguanidinium bicarbonate, aminoguanidine hydrocarbonate, aminoguanidine carbonate 1:1, aminoguanidium hydrogen carbonate, n1-aminoguanidine carbonate 1:1, aminoguanidine hydrogencarbonate, aminoguanidinebicarbonate, hydrazinecarboximidamide carbonate
PubChem CID 164944
IUPAC navn 2-aminoguanidin; kulsyre
SMIL C(=NN)(N)N.C(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aminoguanidine bicarbonate
Smeltepunkt 125°C
Farve Hvid
Antændelsesrest 0.3% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5%
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2NNHC(=NH)NH2·H2CO3
Mængde 250 g
Beilstein 03,117
Opløselighedsinformation Solubility in water: <5g/L (20°C)
Formel vægt 136.11
Procent renhed 98.50%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aminoguanidine bicarbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.