Få mere at vide
Aminoglutetimid, TRC
Artikelnummer. 30315866
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30315866 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30315866 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60981050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aminoglutethimide
CAS 125-84-8
Molekylær formel C13 H16 N2 O2
Mængde 50 mg
Synonym Glutarimide, 2-(p-aminophenyl)-2-ethyl- (6CI,7CI,8CI), (RS)-Aminoglutethimide, (±)-Aminoglutethimide, 2-(p-Aminophenyl)-2-ethylglutarimide, 3-(4-Aminophenyl)-3-ethylpiperidine-2,6-dione, Aminoglutethimide, Ba-16038, Cytadren, DL-Aminoglutethimide, Elipten, NSC 330915, Orimeten, dl-Aminoglutethimide, p-Aminoglutethimide, α-(p-Aminophenyl)-α-ethylglutarimide, 2,6-Piperidinedione, 3-(4-aminophenyl)-3-ethyl-
InChI formel InChI=1S/C13H16N2O2/c1-2-13(8-7-11(16)15-12(13)17)9-3-5-10(14)6-4-9/h3-6H,2,7-8,14H2,1H3,(H,15,16,17)
SMIL CCC1(CCC(=O)NC1=O)c2ccc(N)cc2
IUPAC navn 3-(4-aminophenyl)-3-ethylpiperidin-2,6-dion
Molekylvægt (g/mol) 232.28
Formel vægt 232.1212