Få mere at vide
Aminoglutethimid, Mikromol™
Beskrivelse
Aminoglutetimid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aminoglutethimide |
| CAS | 125-84-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Aminoglutethimide |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C13 H16 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Glutarimide, 2-(p-aminophenyl)-2-ethyl- (6CI,7CI,8CI), (RS)-Aminoglutethimide, 2-(p-Aminophenyl)-2-ethylglutarimide, 3-(4-Aminophenyl)-3-ethylpiperidine-2,6-dione, Aminoglutethimide, Ba-16038, Cytadren, DL-Aminoglutethimide, Elipten, NSC 330915, Orimeten, dl-Aminoglutethimide, p-Aminoglutethimide, 2,6-Piperidinedione, 3-(4-aminophenyl)-3-ethyl-, (+/-)-Aminoglutethimide, alpha-(p-Aminophenyl)-alpha-ethylglutarimide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2O2/c1-2-13(8-7-11(16)15-12(13)17)9-3-5-10(14)6-4-9/h3-6H,2,7-8,14H2,1H3,(H,15,16,17) |
| SMIL | CCC1(CCC(=O)NC1=O)c2ccc(N)cc2 |
| IUPAC navn | 3-(4-aminophenyl)-3-ethylpiperidin-2,6-dion |
| Vis mere |