Få mere at vide
Aminoglutetimid, LoGiCal
Artikelnummer. 30462724
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462724 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462724 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1777.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aminoglutethimide
CAS 125-84-8
Analyt- eller komponentnavne Aminoglutethimide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H16 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Glutarimide, 2-(p-aminophenyl)-2-ethyl- (6CI,7CI,8CI), (RS)-Aminoglutethimide, 2-(p-Aminophenyl)-2-ethylglutarimide, 3-(4-Aminophenyl)-3-ethylpiperidine-2,6-dione, Aminoglutethimide, Ba-16038, Cytadren, DL-Aminoglutethimide, Elipten, NSC 330915, Orimeten, dl-Aminoglutethimide, p-Aminoglutethimide, 2,6-Piperidinedione, 3-(4-aminophenyl)-3-ethyl-, (+/-)-Aminoglutethimide, alpha-(p-Aminophenyl)-alpha-ethylglutarimide
InChI formel InChI=1S/C13H16N2O2/c1-2-13(8-7-11(16)15-12(13)17)9-3-5-10(14)6-4-9/h3-6H,2,7-8,14H2,1H3,(H,15,16,17)
Løsningstype Fedt
SMIL CCC1(CCC(=O)NC1=O)c2ccc(N)cc2
IUPAC navn 3-(4-aminophenyl)-3-ethylpiperidin-2,6-dion
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 232.28
Mængde 10 mg
Formel vægt 232,1212 g/mol