Få mere at vide
(Aminoethylaminomethyl)phenethyltrimethoxysilan, blanding af m- og p-isomerer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059082
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
Artikelnummer. 11334948
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043904.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Som et tværbindingsmiddel
Som et tværbindingsmiddel
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74113-77-2
Molekylær formel H2NC2H4NHCH2C6H4C2H4Si(OCH3)3
MDL nummer MFCD00054775
Synonym aminoethy-laminomethyl phenethyl-trimethoxysilane, 4-2-aminoethylaminomethyl phenethyltrimethoxysilane, n1-4-2-trimethoxysilyl ethyl benzyl ethane-1,2-diamine, n'-4-2-trimethoxysilylethyl phenyl methyl ethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl 4-2-trimethoxysilyl ethyl phenyl methyl amine
Tekniske data
Kogepunkt 128°C (0.2mmHg)
Kemisk navn eller materiale (Aminoethylaminomethyl)phenethyltrimethoxysilane
Navn note Mixture of m and p isomers
Farve Farveløs til gul
Fysisk form Væske
Mængde 2 g
FN nummer UN2735
Flammepunkt >110°C (230°F)
Formel vægt 298.46
Følsomhed Air and moisture sensitive
Tæthed 1.02 g/mL