Få mere at vide
(Aminoethylaminomethyl)phenethyltrimethoxysilan, blanding af m- og p-isomerer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334948
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11334948 2 g 2g
11354948 10 g 10g
11344948 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11334948 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043904.04
Request Bulk or Custom Format
Som et tværbindingsmiddel
Som et tværbindingsmiddel
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74113-77-2
Molekylær formel H2NC2H4NHCH2C6H4C2H4Si(OCH3)3
MDL nummer MFCD00054775
Synonym aminoethy-laminomethyl phenethyl-trimethoxysilane, 4-2-aminoethylaminomethyl phenethyltrimethoxysilane, n1-4-2-trimethoxysilyl ethyl benzyl ethane-1,2-diamine, n'-4-2-trimethoxysilylethyl phenyl methyl ethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl 4-2-trimethoxysilyl ethyl phenyl methyl amine
Tekniske data
Kogepunkt 128°C (0.2mmHg)
Kemisk navn eller materiale (Aminoethylaminomethyl)phenethyltrimethoxysilane
Navn note Mixture of m and p isomers
Farve Farveløs til gul
Fysisk form Væske
Mængde 2 g
FN nummer UN2735
Flammepunkt >110°C (230°F)
Formel vægt 298.46
Følsomhed Air and moisture sensitive
Tæthed 1.02 g/mL