missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Aminocyclopyrachlor methyl, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aminocyclopyrachlor-methyl |
| CAS | 858954-83-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Aminocyclopyrachlor-methyl |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C9 H10 Cl N3 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 4-Amino-5-chloro-2-cyclopropyl-6-(methoxycarbonyl)pyrimidine, 6-Amino-5-chloro-2-cyclopropylpyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester, Aminocyclopyrachlor Methyl, Aminocyclopyrachlor methyl ester, DPX-KJM 44, Methyl 6-amino-5-chloro-2-cyclopropyl-4-pyrimi |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClN3O2/c1-15-9(14)6-5(10)7(11)13-8(12-6)4-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3,(H2,11,12,13) |
| SMIL | COC(=O)c1nc(nc(N)c1Cl)C2CC2 |
| IUPAC navn | methyl 6-amino-5-chloro-2-cyclopropylpyrimidine-4-carboxylate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?