Få mere at vide
Aminocyclopyrachlor 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315756
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315756 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315756 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10200500AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aminocyclopyrachlor
CAS 858956-08-8
Analyt- eller komponentnavne Aminocyclopyrachlor
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H8 Cl N3 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 4-Pyrimidinecarboxylic acid, 6-amino-5-chloro-2-cyclopropyl-, 6-Amino-5-chloro-2-cyclopropyl-4-pyrimidinecarboxylic acid, DPX-MAT 28
InChI formel InChI=1S/C8H8ClN3O2/c9-4-5(8(13)14)11-7(3-1-2-3)12-6(4)10/h3H,1-2H2,(H,13,14)(H2,10,11,12)
SMIL Nc1nc(nc(C(=O)O)c1Cl)C2CC2
IUPAC navn 6-amino-5-chloro-2-cyclopropyl-pyrimidine-4-carboxylic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 213.621
Mængde 1 ml
Formel vægt 213.0305 g/mol