Få mere at vide
Aminocyclopyrachlor 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aminocyclopyrachlor |
| CAS | 858956-08-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Aminocyclopyrachlor |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H8 Cl N3 O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 4-Pyrimidinecarboxylic acid, 6-amino-5-chloro-2-cyclopropyl-, 6-Amino-5-chloro-2-cyclopropyl-4-pyrimidinecarboxylic acid, DPX-MAT 28 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8ClN3O2/c9-4-5(8(13)14)11-7(3-1-2-3)12-6(4)10/h3H,1-2H2,(H,13,14)(H2,10,11,12) |
| SMIL | Nc1nc(nc(C(=O)O)c1Cl)C2CC2 |
| Vis mere |