Få mere at vide
Aminokapronsyre, Mikromol™
Artikelnummer. 17909404
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17909404 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17909404 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0896.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Aminokapronsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aminocaproic acid
CAS 60-32-2
Analyt- eller komponentnavne Aminocaproic acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H13 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Aminocaproic Acid, Ω-Aminocaproic acid, Ω-Aminohexanoic acid, 177 J.D., 6-Amino-n-hexanoic acid, 6-Aminocaproic acid, 6-Aminohexanoic acid, ACS, Acepramin, Acepramine, Acikaprin, Afibrin, Amicar, Amikar, Aminokapron, CL 10304, CY 116, Caplamin, Capramol, Caprocid, Caprolisin, EACA, EACS, Epsamon, Epsicapron, Epsikapron, Epsilcapramin, Epsilon S, Hemocaprol, Hemopar, Hepin, Ipsilon, NSC 212532, NSC 26154, NSC 400230, Respramin, epsilon-Aminocaproic acid, epsilon-Amino-n-hexanoic acid, epsilon-Aminohexanoic acid, epsilon-Leucine, epsilon-Norleucine, omega-Aminocaproic acid, omega-Aminohexanoic acid
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
SMIL NCCCCCC(=O)O
IUPAC navn 6-aminohexansyre
Molekylvægt (g/mol) 131.17
Mængde 500 mg
Formel vægt 131,0946 g/mol