missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

γ-Aminobutyric Acid-d6, TRC

Artikelnummer. 30322593
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30322593 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30322593 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60292225MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale gamma-Aminobutyric Acid-d6
CAS 70607-85-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C4H3D6NO2
Mængde 25 mg
Synonym 4-Aminobutanoic-2,2,3,3,4,4-d6 Acid, 4-Aminobutanoic αcid-d6, 3-Carboxypropylamine-d6, 4-Aminobutyric Acid-d6, Aminalon-d6, GABA-d6, Gaballon-d6, Gamarex-d6, Gammalon-d6, Gammalone-d6, Gammar-d6, Gammasol-d6, Mielogen-d6, Mielomade-d6, NSC 27418-d6, NSC 32044-d6, NSC 45460-d6, NSC 51295-d6, Oryza GABA Extract HC 90-d6, Pharma-GABA 20S-d6, Pharmagaba-d6, Pharmagaba 20-d6, Pharmagaba 20D-d6, Piperidic Acid-d6, Piperidinic Acid-d6, ω-Aminobutyric Acid-d6
InChI formel InChI=1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)/i1D2,2D2,3D2
SMIL C(CC(=O)O)CN
IUPAC navn 4-amino-2,2,3,3,4,4-hexadeuteriobutanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 109.16
Formel vægt 109.101
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.