Få mere at vide
Thermo Scientific™ Aminoallyl-dUTP opløsning (10 mM)
Artikelnummer. 10510871 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100μ L
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10510871 100μ L 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 10510871 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R0091
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific Aminoallyl-dUTP (5-[3-aminoallyl]-2'-deoxyuridin-5'-triphosphat) leveres som 10 mM og 50 mM vandige opløsninger titreret til pH 7,0 med NaOH.
Thermo Scientific Aminoallyl-dUTP (5-[3-aminoallyl]-2'-deoxyuridin-5'-triphosphat) leveres som 10 mM og 50 mM vandige opløsninger titreret til pH 7,0 med NaOH.
Aminoallyl-dUTP kan enzymatisk inkorporeres i DNA med:
• Reverse transkriptaser
•Taq DNA-polymerase (kat. nr. EP0072)
• phi29 DNA-polymerase (EP0091)
• Klenow Fragment (EP0051)
• Klenow Fragment, exo- (EP0421)
• DNA-polymerase I (EP0041)
Det resulterende aminholdige DNA kan efterfølgende mærkes med et hvilket som helst aminreaktivt fluorescerende farvestof, biotin eller hapten.
Ansøgninger
• Enzymatisk indirekte ikke-radioaktiv mærkning af DNA under cDNA-syntese
• PCR
• Nick-oversættelse
• Tilfældig primet mærkning
• Primer forlængelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 mM
Indhold og opbevaring Aminoallyl-dUTP-opløsning, 10 mM (100μ L)
Opbevar kl– 20 °C.
Form Væske
Polymerase DNA-polymerase
Mærkningsmetode Direkte mærkning
Etiket eller farvestof Aminoallyl
Mængde 100μ L
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) cDNA syntese, Ikke-radioaktiv mærkning