Få mere at vide
Aminoadipic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16441199
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16441199 1 g
1 options
Artikelnummer. 16441199 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113328
MedChemExpress Aminoadipic acid is an intermediate in the metabolism of lysine and saccharopine.
Aminoadipic acid is an intermediate in the metabolism of lysine and saccharopine.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aminoadipic acid
Fysisk form Powder
CAS 542-32-5
Farve White
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H11NO4
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Opløselighedsinformation H2O : 5 mg/mL (31.03 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 2 mg/mL (12.41 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C(N)CCCC(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 161.16
Formel vægt 161.16
Procent renhed 95.0%