Få mere at vide
Aminoacyl tRNA synthetase-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16461119
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16461119 1 mg -
16456967 5 mg 5mg
16434248 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16461119 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY108939
MedChemExpress Aminoacyl tRNA synthetase-IN-1 is a bacterial aminoacyl tRNA synthetase (aaRS) inhibitor.
Aminoacyl tRNA synthetase-IN-1 is a bacterial aminoacyl tRNA synthetase (aaRS) inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aminoacyl tRNA synthetase-IN-1
CAS 219931-45-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H25N7O7S
Mængde 1 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 65 mg/mL (141.46 mM; Need ultrasonic)
SMIL O[C@@H]1[C@@H](COS(=O)(NC([C@H]([C@@H](C)CC)N)=O)=O)O[C@@H](N2C(N=CN=C3N)=C3N=C2)[C@@H]1O
Molekylvægt (g/mol) 459.48
Formel vægt 459.48
Procent renhed 99.63%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation