missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Aminoacridine Hydrochloride Monohydrate (9-Aminoacridine Hydrochloride Monohydrate), Mikromol™
Beskrivelse
Aminoacridine Hydrochloride Monohydrate (9-Aminoacridine Hydrochloride Monohydrate)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Aminoacridine hydrochloride monohydrate |
| CAS | 52417-22-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 9-Aminoacridine hydrochloride monohydrate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H10 N2 . Cl H . H2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 9-Acridinamine, hydrochloride, hydrate, 9-Acridinamine, monohydrochloride, monohydrate, 9-Aminoacridine hydrochloride monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10N2.ClH.H2O/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13;;/h1-8H,(H2,14,15);1H;1H2 |
| SMIL | O.Cl.Nc1c2ccccc2nc3ccccc13 |
| IUPAC navn | acridin-9-amine;hydrate;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?