Få mere at vide
Aminoacetonitrile Sulfate, Sigma-Aldrich™
Product Code. 15814721
Change view
Click to view available options
Mængde:
50 g
Product Code. Mængde
15814721 50 g
1 options
Product Code. 15814721 Supplier Sigma Aldrich Supplier No. 8410340050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 5466-22-8
Smeltepunkt 118°C to 122°C
MDL nummer MFCD01941514
Mængde 50 g
Synonym Aminoacetonitrile sulfate, Glycinonitrile sulphate, Aminoacetonitrile sulfate
Molekylvægt (g/mol) 210.21