Få mere at vide
Aminoacetonitrilsulfat, 97%
Artikelnummer. 11369759
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11369759 500 g 500g
11349759 25 g 25g
11359759 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11369759 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22155.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5466-22-8 | C4H8N8·H2SO4
Aminoacetonitrilsulfat bruges i organisk syntese, katalytisk middel, petrokemisk additiv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Aminoacetonitrilsulfat bruges i organisk syntese, katalytisk
middel, petrokemisk additiv.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5466-22-8
Molekylær formel C4H8N8·H2SO4
MDL nummer MFCD00012851
Synonym Glycinonitrile sulfate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aminoacetonitrile sulfate
Smeltepunkt ∼160 °C (dekomponering)
Lugt Lugtfri
Lineær formel (H2NCH2CN)2·H2SO4
Mængde 500 g
FN nummer UN3439
Beilstein 3916094
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,412
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 210.21
Procent renhed 97%