missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Aminoacetonitril hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aminoacetonitrile Hydrochloride |
| CAS | 6011-14-9 |
| Molekylær formel | C2H5ClN2 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 2-Amino-acetonitrile Hydrochloride, Amino-acetonitrile Monohydrochloride, Glycinonitrile Monohydrochloride, 2-Aminoacetonitrile Hydrochloride, Aminoacetonitrile Hydrochloride, Aminoacetonitrile Monohydrochloride, Glycinonitrile Hydrochloride, alpha-Aminoacetonitrile Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4N2.ClH/c3-1-2-4;/h1,3H2;1H |
| SMIL | Cl.NCC#N |
| IUPAC navn | 2-aminoacetonitril; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 92.53 |
| Formel vægt | 92.0141 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?