missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Aminoacetonitril hydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30328669
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30328669 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30328669 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA58005510G
 Begrænset vare

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Aminoacetonitrile Hydrochloride
CAS 6011-14-9
Molekylær formel C2H5ClN2
Mængde 10 g
Synonym 2-Amino-acetonitrile Hydrochloride, Amino-acetonitrile Monohydrochloride, Glycinonitrile Monohydrochloride, 2-Aminoacetonitrile Hydrochloride, Aminoacetonitrile Hydrochloride, Aminoacetonitrile Monohydrochloride, Glycinonitrile Hydrochloride, alpha-Aminoacetonitrile Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C2H4N2.ClH/c3-1-2-4;/h1,3H2;1H
SMIL Cl.NCC#N
IUPAC navn 2-aminoacetonitril; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 92.53
Formel vægt 92.0141
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.