Få mere at vide
Aminoacetonitrilhydrochlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431757
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15431757 25 g 25g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15431757 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041984.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6011-14-9 | C2H5ClN2 | 92,526 g/mol
Anvendes som farmaceutiske mellemprodukter, organisk syntetisk råmaterialetransport.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aminoacetonitrile hydrochloride
Smeltepunkt 166 °C til 171 °C (dekomponering)
CAS 6011-14-9
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroskopisk
Analyseprocentområde >98%
Molekylær formel C2H5ClN2
MDL nummer MFCD00012850
Synonym aminoacetonitrile hydrochloride, 2-aminoacetonitrile hydrochloride, glycinonitrile hydrochloride, aminoacetonitrile hcl, unii-s8l3v1ksb7, acetonitrile, amino-, monohydrochloride, s8l3v1ksb7, aminoacetonitrile.hcl, amino-acetonitrile hcl, acmc-209mhz
Opløselighedsinformation Opløselig i vand 20 °C.1000g/L.
InChI nøgle XFKYKTBPRBZDFG-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(C#N)N.Cl
IUPAC navn 2-aminoacetonitril;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 92.526
PubChem CID 11491918
Formel vægt 92.53
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aminoacetonitrile hydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Aminoacetonitrile hydrochloride