Få mere at vide
Aminoacetonitrile bisulfate, 98%
Artikelnummer. 10647294 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10647294 500 g Glass bottle 500g
10143490 5 g Glass bottle 5g
10542361 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10647294 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 153725000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 151-63-3 | C2H4N2·H2SO4 | 154.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 151-63-3
Molekylær formel C2H4N2·H2SO4
Molekylvægt (g/mol) 154.14
MDL nummer MFCD00012851
InChI nøgle GTGIXCPOLMWQTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminoacetonitrile bisulfate, 2-aminoacetonitrile sulfate, aminoacetonitrile hydrogen sulfate, aminoacetonitrile sulfate 1:1, aminoacetonitrile hydrogensulfate, 2-aminoacetonitrile; sulfuric acid, aminoacetonitrile bisulphate, unii-7xa82hgq1c, aminoacetonitrile hydrosulfate, aminomethylcyanide hydrogen sulfate
PubChem CID 196971
IUPAC navn 2-aminoacetonitrile;sulfuric acid
SMIL C(C#N)N.OS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aminoacetonitrile bisulfate
Smeltepunkt 123.0°C to 125.0°C
Farve Beige-Yellow to White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Lineær formel H2NCH2CN·H2SO4
Mængde 500 g
Beilstein 04,344
Merck Index 15,406
Formel vægt 154.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aminoacetonitrile bisulfate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.