Få mere at vide
Aminoacetaldehyde Diethyl Acetal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aminoacetaldehyde Diethyl Acetal |
| CAS | 645-36-3 |
| Molekylær formel | C6H15NO2 |
| Mængde | 5 mL |
| Synonym | Amino-acetaldehyde Diethyl Acetal, 1,1-Diethoxy-2-aminoethane, 1-Amino-2,2-diethoxyethane, 2,2-Bis(ethyloxy)ethanamine, 2,2-Diethoxyethanamine, 2,2-Diethoxyethylamine, 2-Aminoacetaldehyde Diethyl Acetal, Aminoacetaldehyde Diethyl Acetal, Glycinaldehyde Diethyl Acetal, NSC 19501, alpha-Aminoacetaldehyde Diethyl Acetal, beta,beta-Diethoxyethylamine, 2,2-Diethoxy-ethanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15NO2/c1-3-8-6(5-7)9-4-2/h6H,3-5,7H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(CN)OCC |
| IUPAC navn | 2,2-diethoxyethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 133.19 |
| Formel vægt | 133.1103 |