Få mere at vide
Amino Tadalafil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aminotadalafil |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18N4O4/c22-24-9-18(26)25-15(21(24)27)8-13-12-3-1-2-4-14(12)23-19(13)20(25)11-5-6-16-17(7-11)29-10-28-16/h1-7,15,20,23H,8-10,22H2/t15-,20-/m1/s1 |
| Formel vægt | 390.1328 |
| Procent renhed | >95% |