Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Amino faser Polygosil™
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Mængde:
10 g
100 g
Partikelstørrelse:
5 μm
10 μm
Pakningsstørrelse:
100g
10g
Tekniske data
Tekniske data
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| Porestørrelse | 60Å |
| Teknik | Væskekromatografi |
| Mængde | 100 g |
| Type | Polygosil NH2 faser |