Få mere at vide
Amino-PEG3-C2-Azido, TRC
Artikelnummer. 30326276
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30326276 10 g -
30316546 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30326276 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA58500010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane
CAS 134179-38-7
Molekylær formel C8 H18 N4 O3
Mængde 10 g
Synonym 1-Amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane
InChI formel InChI=1S/C8H18N4O3/c9-1-3-13-5-7-15-8-6-14-4-2-11-12-10/h1-9H2
SMIL NCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
IUPAC navn 2-[2-[2-(2-azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanamin
Molekylvægt (g/mol) 218.25
Formel vægt 218.1379