Få mere at vide
Amino-PEG3-C2-Azido, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane |
| CAS | 134179-38-7 |
| Molekylær formel | C8 H18 N4 O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18N4O3/c9-1-3-13-5-7-15-8-6-14-4-2-11-12-10/h1-9H2 |
| SMIL | NCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-] |
| IUPAC navn | 2-[2-[2-(2-azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanamin |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.25 |
| Formel vægt | 218.1379 |