Få mere at vide
Amino-PEG2-alkohol, TRC
Artikelnummer. 30319632
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30319632 25 g
1 options
Artikelnummer. 30319632 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60909525G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Aminoethoxy)ethanol
CAS 929-06-6
Molekylær formel C4 H11 N O2
Mængde 25 g
Synonym 2-(2-Aminoethoxy)ethanol, 1-Amino-2-(2-hydroxyethoxy)ethane, 2-(2-Aminoethoxy)ethan-1-ol, 2-(2-Hydroxyethoxy)ethylamine, 2-(Hydroxyethoxy)ethylamine, 2-Amino-2'-hydroxydiethyl ether, 2-Aminoethyl 2-hydroxyethyl ether, 5-Amino-3-oxapentan-1-ol, 5-Hydroxy-3-oxapentylamine, Diethylene glycol amine, Diethylene glycol monoamine, Diglycolamine, Diglycolamine Agent, Diglycolamine-succinimide graft copolymer, NSC 86108, O-(2-Hydroxyethyl) ethanolamine, β-(β-Hydroxyethoxy)ethylamine, β-Hydroxy-β'-aminodiethyl ether
InChI formel InChI=1S/C4H11NO2/c5-1-3-7-4-2-6/h6H,1-5H2
SMIL NCCOCCO
IUPAC navn 2-(2-aminoethoxy)ethanol
Molekylvægt (g/mol) 105.14
Formel vægt 105.079