missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Amino Nimesulide NAC Adduct Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30316317
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30316317 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30316317 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61851510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Amino Nimesulide NAC Adduct Sodium Salt
CAS 1798888-56-8
Molekylær formel C18H20N3NaO6S2
Mængde 10 mg
Synonym N-Acetyl-S-[2-amino-5-[(methylsulfonyl)amino]-4-phenoxyphenyl]-L-cysteine Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C18H21N3O6S2.Na/c1-11(22)20-15(18(23)24)10-28-17-9-14(21-29(2,25)26)16(8-13(17)19)27-12-6-4-3-5-7-12;/h3-9,15,21H,10,19H2,1-2H3,(H,20,22)(H,23,24);/q;+1/p-1/t15-;/m0./s1
SMIL [Na+].CC(=O)N[C@@H](CSc1cc(NS(=O)(=O)C)c(Oc2ccccc2)cc1N)C(=O)[O-]
IUPAC navn sodium;(2R)-2-acetamido-3-[2-amino-5-(methanesulfonamido)-4-phenoxyphenyl]sulfanylpropanoate
Molekylvægt (g/mol) 461.49
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.