Få mere at vide
Amino Nimesulide NAC Adduct Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amino Nimesulide NAC Adduct Sodium Salt |
| CAS | 1798888-56-8 |
| Molekylær formel | C18H20N3NaO6S2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | N-Acetyl-S-[2-amino-5-[(methylsulfonyl)amino]-4-phenoxyphenyl]-L-cysteine Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21N3O6S2.Na/c1-11(22)20-15(18(23)24)10-28-17-9-14(21-29(2,25)26)16(8-13(17)19)27-12-6-4-3-5-7-12;/h3-9,15,21H,10,19H2,1-2H3,(H,20,22)(H,23,24);/q;+1/p-1/t15-;/m0./s1 |
| SMIL | [Na+].CC(=O)N[C@@H](CSc1cc(NS(=O)(=O)C)c(Oc2ccccc2)cc1N)C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;(2R)-2-acetamido-3-[2-amino-5-(methanesulfonamido)-4-phenoxyphenyl]sulfanylpropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 461.49 |