Få mere at vide
ε-Amino-N-caproic Acid, 99.8%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11438000 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11438000 25 g
11448000 100 g
11468000 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438000 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210164525
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 60-32-2
Molekylær formel C6H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 131.175
InChI nøgle SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminocaproic acid, aminocaproic acid, amicar, epsikapron, capramol, caprocid, epsamon, eaca, acepramin, caprolisin
PubChem CID 564
ChEBI CHEBI:16586
IUPAC navn 6-aminohexansyre
SMIL C(CCC(=O)O)CCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ε-Amino-N-caproic Acid
Farve Hvid
Tæthed 1.48g/mL
Analyseprocentområde 99.8%
Mængde 25 g
Formel vægt 131.2
Fysisk form Krystallinsk pulver