Få mere at vide
Amino(diphenyl)eddikesyre (2,2-diphenylglycin), Mikromol™
Artikelnummer. 30460482
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30460482 4 x 25 mg
17967864 25 mg
17908054 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30460482 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0630.0400254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Amino(diphenyl)eddikesyre (2,2-diphenylglycin), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amino(diphenyl)acetic Acid (2,2-Diphenylglycine)
CAS 3060-50-2
Analyt- eller komponentnavne Amino(diphenyl)acetic Acid (2,2-Diphenylglycine)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H13 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Phenytoin Sodium Imp. C (EP), Phenytoin Imp. C (EP), Phenytoin USP Related Compound A, Phenytoin USP RC A, Amino(diphenyl)acetic Acid, 2,2-Diphenylglycine, Phenytoin Related Compound A, Phenytoin Impurity C, Phenytoin Sodium Impurity C, Phenytoin Impurity C
InChI formel InChI=1S/C14H13NO2/c15-14(13(16)17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,15H2,(H,16,17)
Løsningstype Fedt
SMIL NC(C(=O)O)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn 2-amino-2,2-diphenyleddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 227.26
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 227,0946 g/mol