Få mere at vide
Aminoalbendazol sulfon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Albendazole-2-aminosulfone |
| Analyt- eller komponentnavne | Albendazole-2-aminosulfone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3O2S/c1-2-5-16(14,15)7-3-4-8-9(6-7)13-10(11)12-8/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H3,11,12,13) |
| Løsningstype | Fedt |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 239.0728 |
| Procent renhed | >95% |