Få mere at vide
Aminoalbendazol sulfon, TRC
Artikelnummer. 30133241
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133241 50 mg
30138374 100 mg
18042420 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133241 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA58095050MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80983-34-2
Molekylær formel C10 H13 N3 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 239.29
Synonym 1H-Benzimidazol-2-amine, 5-(propylsulfonyl)- (9CI), 6-(Propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-amine, 2-Amino-5-1H-propylsulfonylbenzimidazole, 2-Aminoalbendazole sulfone, 5-Propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-amine, Albendazole-2-aminosulfone, SKF 81038
IUPAC navn 5-propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-amin
SMIL CCCS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(N)nc2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Albendazole-2-aminosulfone
Analyt- eller komponentnavne Albendazole-2-aminosulfone
Renhedsgrad noter HPLC
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C10H13N3O2S/c1-2-5-16(14,15)7-3-4-8-9(6-7)13-10(11)12-8/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H3,11,12,13)
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 50 mg
Formel vægt 239.0728
Procent renhed >95%