Få mere at vide
MP Biomedicals Aminosyrediæt, syntetisk, pille
Artikelnummer. 11487341 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 kg
20 kg
50 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11487341 50 kg -
11467341 10 kg 10kg
11477341 20 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487341 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0296036250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kost rig på aminosyrer. Kan tilsættes i agargel for at øge smagen.
  • Kost rig på aminosyrer
  • Kan tilsættes i agargel for at øge smagen
  • Kan bruges til forskning
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Dyrs kost
Engangs Engangsbrug
Format Pellet
Mængde 50 kg
Sterilitet Ikke steril
Opbevaringskrav Kølet
Længde (engelsk) 1 ft.
Længde (metrisk) 0.3048 m
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.