Få mere at vide
MP Biomedicals Aminosyrediæt, syntetisk, pille
Artikelnummer. 11467341 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 kg
20 kg
50 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11467341 10 kg 10kg
11477341 20 kg -
11487341 50 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467341 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0296036210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13885.00 DKK
    13227.06 DKK / 10kg
    Spare 657.94 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kost rig på aminosyrer. Kan tilsættes i agargel for at øge smagen.
  • Kost rig på aminosyrer
  • Kan tilsættes i agargel for at øge smagen
  • Kan bruges til forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Dyrs kost
Engangs Engangsbrug
Format Pellet
Mængde 10 kg
Sterilitet Ikke steril
Opbevaringskrav Kølet
Længde (engelsk) 1 ft.
Længde (metrisk) 0.3048 m
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.