missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Amino(3-chlorophenyl)acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amino(3-chlorophenyl)acetic Acid |
| CAS | 7292-71-9 |
| Molekylær formel | C8H8ClNO2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | α-Amino-3-chlorobenzeneacetic Acid, 3-Chlorophenylglycine, DL-α-Amino-3-chlorophenylacetic Acid, NSC 154922, 2-(m-Chlorophenyl)-glycine, α-Amino-3-chloro-benzeneacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8ClNO2/c9-6-3-1-2-5(4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7H,10H2,(H,11,12) |
| SMIL | NC(C(O)=O)C1=CC(Cl)=CC=C1 |
| IUPAC navn | 2-amino-2-(3-chlorophenyl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.61 |
| Formel vægt | 185.0244 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?