Få mere at vide
Amiloridmonohydrochloriddihydrat, TRC
Artikelnummer. 30333999
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30333999 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30333999 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA684560100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amiloride Hydrochloride Dihydrate
CAS 17440-83-4
Molekylær formel C6 H8 Cl N7 O . Cl H . 2 H2 O
Mængde 100 mg
Synonym Amiloride Hydrochloride Dihydrate, 2-Pyrazinecarboxamide, 3,5-diamino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro-, hydrochloride, hydrate (1:1:2), Pyrazinecarboxamide, 3,5-diamino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro-, monohydrochloride, dihydrate (9CI), Pyrazinecarboxamide, N-amidino-3,5-diamino-6-chloro-, monohydrochloride, dihydrate (8CI), N-Amidino-3,5-diamino-6-chloropyrazinamide hydrochloride dihydrate
InChI formel InChI=1S/C6H8ClN7O.ClH.2H2O/c7-2-4(9)13-3(8)1(12-2)5(15)14-6(10)11;;;/h(H4,8,9,13)(H4,10,11,14,15);1H;2*1H2
SMIL O.O.Cl.NC(=N)NC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N
IUPAC navn 3,5-diamino-N-carbamimidoyl-6-chloropyrazin-2-carboxamid; dihydrat; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 302.12
Formel vægt 301.0457