Få mere at vide
Amiloride Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 18062010
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18062010 50 mg
18041910 5 g
18030910 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18062010 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA57870050MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2016-88-8
Molekylær formel C6 H8 Cl N7 O . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 266.09
Synonym 2-Pyrazinecarboxamide, 3,5-diamino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro-, hydrochloride (1:1), Pyrazinecarboxamide, 3,5-diamino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro-, monohydrochloride (9CI), Pyrazinecarboxamide, N-amidino-3,5-diamino-6-chloro-, monohydrochloride (8CI), 1-(3,5-Diamino-6-chloropyrazinecarboxyl)guanidine hydrochloride, Amilorid hydrochloride, Amiloride hydrochloride, Amipramidine, Amipramizide, Amiprazide, Colectril, Guanamprazine hydrochloride, MK-870 hydrochloride, Midamor, N-Amidino-3,5-diamino-6-chloropyrazinamide hydrochloride, N-Amidino-3,5-diamino-6-chloropyrazinecarboxamide hydrochloride, Nilurid
IUPAC navn 3,5-diamino-N-carbamimidoyl-6-chloropyrazine-2-carboxamide;hydrochloride
SMIL Cl.NC(=N)NC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amiloride hydrochloride
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H8ClN7O.ClH/c7-2-4(9)13-3(8)1(12-2)5(15)14-6(10)11;/h(H4,8,9,13)(H4,10,11,14,15);1H
Formel vægt 265.0246