Få mere at vide
Amiloride Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 18041910
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18041910 5 g
18062010 50 mg
18030910 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18041910 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5787005G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2016-88-8
Molekylær formel C6 H8 Cl N7 O . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 266.09
Synonym 2-Pyrazinecarboxamide, 3,5-diamino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro-, hydrochloride (1:1), Pyrazinecarboxamide, 3,5-diamino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro-, monohydrochloride (9CI), Pyrazinecarboxamide, N-amidino-3,5-diamino-6-chloro-, monohydrochloride (8CI), 1-(3,5-Diamino-6-chloropyrazinecarboxyl)guanidine hydrochloride, Amilorid hydrochloride, Amiloride hydrochloride, Amipramidine, Amipramizide, Amiprazide, Colectril, Guanamprazine hydrochloride, MK-870 hydrochloride, Midamor, N-Amidino-3,5-diamino-6-chloropyrazinamide hydrochloride, N-Amidino-3,5-diamino-6-chloropyrazinecarboxamide hydrochloride, Nilurid
IUPAC navn 3,5-diamino-N-carbamimidoyl-6-chloropyrazine-2-carboxamide;hydrochloride
SMIL Cl.NC(=N)NC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amiloride hydrochloride
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H8ClN7O.ClH/c7-2-4(9)13-3(8)1(12-2)5(15)14-6(10)11;/h(H4,8,9,13)(H4,10,11,14,15);1H
Formel vægt 265.0246
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.