Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Amiloride hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18732494
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18732494 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18732494 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0890/100
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Na+ channel blocker; also I2 imidazoline ligand
Na+ channel blocker. Defines the I2A-amiloride sensitive and I2B-amiloride insensitive imidazoline binding Blocks TRPP3, acid sensing- (ASIC) and mechanogated membrane-ion channels, as well as the Na+/H+ exchanger. Also inhibits urokinase-type plasminogen activator (uPA); has no effect on tissue-type plasminogen activator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amiloride hydrochloride
CAS 2016-88-8
Mængde 100 mg
Molekylær formel C6H9Cl2N7O
Formel vægt 266.09
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 266.09