Få mere at vide
Amiloridhydrochloriddihydrat
Artikelnummer. 15424599
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15424599 5 g 5g
15414599 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15424599 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62168.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1559.72 DKK
    1403.65 DKK / 5g
    Spare 156.07 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Natriumkanalblokker | CAS: 17440-83-4 | C6H13Cl2N7O3 | 302,116 g/mol
Amiloridhydrochloriddihydrat bruges som en calciumkanal- og natriumkanalproteinhæmmer. Det reducerer elektrisk potentiale over tubulært epitel, hæmmer angiogenese og hæmmer kapillærmorfogenesen fuldstændigt og reversibelt ved cirka 130 ?M. Amilorid
  • HCl er en hæmmer af natrium/kalium-ATPase-proteinet. Definerer I2A-amilorid-følsomme og I2B-amilorid-insensitive imidazolinbindingsblokke TRPP3, syresensor- (ASIC) og mekanogerede membranionkanaler samt Na+/H+-udveksleren. Hæmmer også urokinase-type plasminogenaktiverer (uPA); har ingen effekt på vævstype plasminogenaktivator.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Amiloridhydrochloriddihydrat bruges som en calciumkanal- og natriumkanalproteinhæmmer. Det reducerer elektrisk potentiale over tubulært epitel, hæmmer angiogenese og hæmmer kapillærmorfogenesen fuldstændigt og reversibelt ved cirka 130 μM. Amilorid • HCl er en hæmmer af natrium/kalium-ATPaseprotein. Definerer I2A-amilorid-følsomme og I2B-amilorid-insensitive imidazolinbindinger. Blokerer TRPP3, syresensor- (ASIC) og mekanogerede membranionkanaler samt Na+/H+-udveksleren. Hæmmer også urokinase-type plasminogenaktiverer (uPA); har ingen effekt på vævstype plasminogenaktiverer.
Opløselighed
Opløselig i vand ved 50 mg/ml
Bemærk
Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Hold dig væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17440-83-4
Molekylær formel C6H13Cl2N7O3
Molekylvægt (g/mol) 302.116
MDL nummer MFCD00058197
InChI nøgle LTKVFMLMEYCWMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym amiloride hydrochloride dihydrate, modamide, nirulid, amiloride hcl, amiloride hcl dihydrate, amilorid hydrochlorid-2-wasser, unii-fzj37245uc, amiloride hydrochloride usan:usp, amiloride dihydrate hydrochloride, n-amidino-3,5-diamino-6-chloropyrazinecarboxamide hydrochloride dihydrate
PubChem CID 68540
ChEBI CHEBI:2640
IUPAC navn 3,5-diamino-6-chloro-N-(diaminomethylidene)pyrazine-2-carboxamide;dihydrate;hydrochloride
SMIL C1(=C(N=C(C(=N1)Cl)N)N)C(=O)N=C(N)N.O.O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amiloride hydrochloride dihydrate
Smeltepunkt >240 °C
Farve Gul
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Merck Index 14,406
Opløselighedsinformation Opløselig i vand ved 50 mg/ml
Formel vægt 266.09
Fysisk form Pulver