Få mere at vide
Amiloridhydrochloriddihydrat, Mikromol™
Artikelnummer. 18003410
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18003410 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18003410 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0560.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Amiloridhydrochloriddihydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amiloride Hydrochloride Dihydrate
CAS 17440-83-4
Analyt- eller komponentnavne Amiloride Hydrochloride Dihydrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H8 Cl N7 O . Cl H . 2 H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Amiloride Hydrochloride Dihydrate, 2-Pyrazinecarboxamide, 3,5-diamino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro-, hydrochloride, hydrate (1:1:2), Pyrazinecarboxamide, 3,5-diamino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro-, monohydrochloride, dihydrate (9CI), Pyrazinecarboxamide, N-amidino-3,5-diamino-6-chloro-, monohydrochloride, dihydrate (8CI), N-Amidino-3,5-diamino-6-chloropyrazinamide hydrochloride dihydrate
InChI formel InChI=1S/C6H8ClN7O.ClH.2H2O/c7-2-4(9)13-3(8)1(12-2)5(15)14-6(10)11;;;/h(H4,8,9,13)(H4,10,11,14,15);1H;2*1H2
SMIL O.O.Cl.NC(=N)NC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N
IUPAC navn 3,5-diamino-N-carbamimidoyl-6-chloropyrazin-2-carboxamid; dihydrat; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 302.12
Mængde 250 mg
Formel vægt 301,0457 g/mol