Få mere at vide
Amikacin sulfat, Mikromol™
Artikelnummer. 30050413
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30050413 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050413 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1279.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Amikacin sulfat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amikacin Sulfate
CAS 39831-55-5
Analyt- eller komponentnavne Amikacin Sulfate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C22 H43 N5 O13 . 2 H2 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Amikacin sulfate, 6-O-(3-Amino-3-deoxy-a-d-glucopyranosyl)-4-O-(6-amino-6-deoxy-a-d-glucopyranosyl)-1-N-[(2S)-4-amino-2-hydroxybutanoyl]-2-deoxy-d-streptamine sulfate
InChI formel InChI=1S/C22H43N5O13.2H2O4S/c23-2-1-8(29)20(36)27-7-3-6(25)18(39-22-16(34)15(33)13(31)9(4-24)37-22)17(35)19(7)40-21-14(32)11(26)12(30)10(5-28)38-21;2*1-5(2,3)4/h6-19,21-22,28-35H,1-5,23-26H2,(H,27,36);2*(H2,1,2,3,4)/t6-,7+,8-,9+,10+,11-,12+,13+,14+,15-,16+,17-,18+,19-,21+,22+;;/m0../s1
SMIL NCC[C@H](O)C(=O)N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
IUPAC navn (2S)-4-amino-N-[(1R,2S,3S,4R,5S)-5-amino-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-6-(aminomethyl)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxycyclohexyl]-2-hydroxybutanamid; Svovlsyre
Molekylvægt (g/mol) 781.76
Mængde 250 mg
Formel vægt 781,2205 g/mol